Få mere at vide
Methyl 5-fluor-2-nitrobenzoat, 98%
Artikelnummer. 15457828
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457828 5 g 5g
15467828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61307.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 393-85-1 | C8H6FNO4 | 199,14 g/mol
Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 5-fluor-2-nitrobenzoat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i dimethylsulfoxid og acetone.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 393-85-1
Molekylær formel C8H6FNO4
Molekylvægt (g/mol) 199.14
MDL nummer MFCD03425619
InChI nøgle LCAUVFVOLNRVKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-fluorobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 5-fluoro-2-nitro-, methyl ester, methyl 5fluoro-2-nitrobenzoate, methyl5-fluoro-2-nitrobenzoate, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid,methyl ester, 3-fluoro-6-nitrobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-fluoro-2-nitro-, methyl ester
PubChem CID 5152049
IUPAC navn methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(F)=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Smeltepunkt 35°C to 37°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and acetone.
Formel vægt 199.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate