missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 5-Chloropentanoate, TRC

Artikelnummer. 30479696
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479696 50 mg
30476117 100 mg
30472750 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479696 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM34046050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14273-86-0
Molekylær formel C6H11O2Cl
Molekylvægt (g/mol) 150.6
Synonym Apixaban Impurity 84
IUPAC navn methyl 5-chloropentanoate
SMIL COC(=O)CCCCCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 5-Chloropentanoate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
Formel vægt 150.0448
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.