accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCl

CAS RN 14273-86-0

IUPAC Navn: methyl 5-chloropentanoate
Synonymer: methyl 5-chloropentanoate
Molekylvægt (g/mol): 150.6
Molekylformel: C6H11ClO2
InChi Key: JAVHFVJOWIQHII-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCCCCl
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater