Få mere at vide
Methyl 5-Chloropentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Chloropentanoate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| Formel vægt | 150.0448 |