Få mere at vide
Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469396
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469396 1 g 1g
11479396 5 g 5g
11489396 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19098.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51282-49-6
Molekylær formel C8H6ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 215.589
MDL nummer MFCD00272139
InChI nøgle JGBJHRKCUKTQOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro-, methyl ester, unii-1t5d4k1v51, methyl 5-chloro-2-nitro-benzoate, pubchem3712, acmc-209ksr, dsstox_cid_24948, dsstox_rid_80608, dsstox_gsid_44948, ksc495i7r
PubChem CID 171018
IUPAC navn methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate
Smeltepunkt 48°C to 50°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 215.59
Procent renhed 98%