Få mere at vide
Methyl 5-chloro-2-methoxybenzoate, 98%
Artikelnummer. 11479702
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479702 500 g 500g
11459702 25 g 25g
11469702 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479702 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10787.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33924-48-0 | C9H9ClO3 | 200.618 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33924-48-0
Molekylær formel C9H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 200.618
MDL nummer MFCD00017511
InChI nøgle HPTHYBXMNNGQEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chloro-o-anisate, methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate, 5-chloro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 5-chloro-2-methoxy-, methyl ester, 5-chloro-o-anisic acid methyl ester, 5-chloro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester, pubchem3709, methyl5-chloro-2-methoxybenzoate, acmc-1agpb, dsstox_cid_31509
PubChem CID 118574
IUPAC navn methyl-5-chlor-2-methoxybenzoat
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-chloro-2-methoxybenzoate
Tæthed 1.259
Kogepunkt 235°C to 240°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 500 g
Beilstein 2719088
Formel vægt 200.62
Procent renhed 98%