Få mere at vide
Methyl 5-Bromo-4-Chloronicotinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Bromo-4-Chloronicotinate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-10-3-5(8)6(4)9/h2-3H,1H3 |
| Formel vægt | 248.9192 |