CAS RN 1256808-62-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Methyl 5-Bromo-4-Chloronicotinate, TRC
CAS: 1256808-62-4 Molekylær formel: C7H5NO2ClBr Molekylvægt (g/mol): 250.47 Synonym: Methyl 5-Bromo-4-chloro-3-pyridinecarboxylate IUPAC navn: methyl 5-bromo-4-chloropyridine-3-carboxylate SMIL: COC(=O)c1cncc(Br)c1Cl