Få mere at vide
Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate, 98%
Artikelnummer. 15438448
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438448 100 g 100g
15418448 5 g 5g
15428448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61861.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79669-50-4 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Methyl 5-brom-2-methylbenzoat bruges som et katalytisk middel, petrokemisk additiv
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 5-brom-2-methylbenzoat bruges
som et katalytisk middel, petrokemisk additiv
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79669-50-4
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD09839555
InChI nøgle FDCYLMYCHALQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-methyl-benzoate, methyl 5-bromo-o-toluate, methyl5-bromo-2-methylbenzoate, 5-bromo-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 5-bromo-2-methyl-, methyl ester, 5-bromo-2-methylbenzoic acid methyl ester, 5-bromo-2-methylbenzoicacid, methyl 4-bromo-toluate, pubchem10936, acmc-1bhme
PubChem CID 316201
IUPAC navn methyl-5-brom-2-methylbenzoat
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate
Farve Gul
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 229.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver