Få mere at vide
Methyl 5-acetylsalicyl, 98%
Artikelnummer. 11479542
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479542 100 g 100g
11469542 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479542 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10215.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 16475-90-4 | C10H10O4 | 194,186 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Methyl 5-acetylsalicylat anvendes i fødevarearomaer og konserveringsmidler. Det er nyttigt til lindring af hovedpine og muskel- og ledsmerter. Det er også effektivt til at reducere feber, betændelse og hævelse og er derfor blevet brugt til behandling af reumatoid arthritis, gigtfeber og mild infektion.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16475-90-4
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
MDL nummer MFCD00040924
InChI nøgle XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-acetylsalicylate, 5-acetylsalicylic acid methyl ester, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-acetylbenzoate, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-, methyl ester, 5-acetyl methyl salicylate, methyl 5-acethylsalicylate, pubchem22504, methyl5-acetylsalicylate, methyl-5-acetylsalicylate
PubChem CID 85444
IUPAC navn methyl-5-acetyl-2-hydroxybenzoat
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-acetylsalicylate
Smeltepunkt 58 °C til 62 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2643824
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 194.19
Procent renhed 98%