Få mere at vide
Methyl 5-acetylsalicylate, 98%
Artikelnummer. 11469542
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469542 25 g 25g
11479542 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469542 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10215.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16475-90-4 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Methyl 5-acetylsalicylat bruges i fødevarearomaer og konserveringsmidler. Det er nyttigt til lindring af hovedpine og muskel- og ledsmerter. Det er også effektivt til at reducere feber, betændelse og hævelse og er derfor blevet brugt til behandling af reumatoid arthritis, gigtfeber og mild infektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 5-acetylsalicylat anvendes i fødevarearomaer og konserveringsmidler. Det er nyttigt til lindring af hovedpine og muskel- og ledsmerter. Det er også effektivt til at reducere feber, betændelse og hævelse og er derfor blevet brugt til behandling af reumatoid arthritis, gigtfeber og mild infektion.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16475-90-4
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
MDL nummer MFCD00040924
InChI nøgle XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-acetylsalicylate, 5-acetylsalicylic acid methyl ester, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-acetylbenzoate, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-, methyl ester, 5-acetyl methyl salicylate, methyl 5-acethylsalicylate, pubchem22504, methyl5-acetylsalicylate, methyl-5-acetylsalicylate
PubChem CID 85444
IUPAC navn methyl-5-acetyl-2-hydroxybenzoat
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-acetylsalicylate
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Mængde 25 g
Beilstein 2643824
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 194.19
Procent renhed 98%