Få mere at vide
Methyl 4-vinylbenzoate, 96%
Artikelnummer. 15416528
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416528 1 g 1g
15426528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60057.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1076-96-6 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Methyl-4-vinylbenzoat bruges som en flydende komponent til at forbedre blækstabiliteten ved trykning og også til fremstilling af vinylsubstituerede beta-diketoner. Yderligere bruges det som et organisk mellemprodukt til lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 4-vinylbenzoat bruges som en flydende komponent til at forbedre blækstabiliteten ved trykning og også til fremstilling af vinylsubstituerede beta-diketoner. Yderligere bruges det som et organisk mellemprodukt til lægemidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1076-96-6
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00017218
InChI nøgle NUMHUJZXKZKUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-vinylbenzoate, methyl4-vinylbenzoate, methyl p-vinylbenzoate, methyl-4-vinylbenzoate, benzoic acid, 4-ethenyl-, methyl ester, benzoic acid, p-vinyl-, methyl ester, 4-vinyl benzoic acid methyl ester, acmc-1brgo, 4-vinyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 583124
IUPAC navn methyl-4-ethenylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-vinylbenzoate
Smeltepunkt 32°C to 37°C
Mængde 1 g
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%