Få mere at vide
Methyl-4-trifluormethylbenzoylacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate |
| Navn note | 95% |
| CAS | 212755-76-5 |
| Smeltepunkt | 57 °C til 62 °C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C11H9F3O3 |
| MDL nummer | MFCD00216521 |
| Vis mere |