Få mere at vide
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate, 98%
Artikelnummer. 11428366
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428366 5 g 5g
11438366 25 g 25g
11448366 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15400.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2967-66-0 | C9H7F3O2 | 204.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2967-66-0
Molekylær formel C9H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.15
MDL nummer MFCD00042324
InChI nøgle VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-trifluoromethyl benzoate, methyl-4-trifluoromethyl benzoate, 4-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl-4-trifluoromethylbenzoate, 3-cf3-c6h4-cooch3, methyl p-trifluoromethyl benzoate, methyl alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluate, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, methyl ester, pubchem14120, acmc-209hab
PubChem CID 520447
IUPAC navn methyl-4-(trifluormethyl)benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
Smeltepunkt 13°C to 14°C
Tæthed 1.268
Kogepunkt 86°C to 87°C (10 mmHg)
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.452
Mængde 5 g
Beilstein 1963288
Formel vægt 204.15
Procent renhed 98%