Få mere at vide
Methyl-4-oxotetrahydrothiophen-3-carboxylat, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10531872
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10531872 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10752293 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10622885 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10531872 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00409DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2689-68-1
Molekylær formel C6H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 160.187
InChI nøgle LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate
PubChem CID 98424
IUPAC navn methyl-4-oxothiolan-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1CSCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 160.19
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk