Få mere at vide
Methyl 4-nitrobenzoat, 99%
Artikelnummer. 11489753
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489753 100 g 100g
11499753 500 g 500g
11409763 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489753 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12928.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 619-50-1 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Det anvendes i den biokemiske karakterisering af NfsA, Escherichia coli major nitroreductase, der udviser en høj aminosyresekvenshomologi med Frp, en Vibrio harveyi flavinoxidoreductase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes i den biokemiske karakterisering af NfsA, Escherichia coli major nitroreductase
, der udviser en høj aminosyresekvenshomologi med Frp, en Vibrio harveyi flavinoxidoreduktase.
Opløselighed Opløselighed i methanol er næsten
gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-50-1
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00007350
InChI nøgle YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, methyl ester, p-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-p-nitrobenzoate, methyl-4-nitrobenzoate, benzoic acid, p-nitro-, methyl ester, p-carbomethoxynitrobenzene, unii-nmn8cth864, nmn8cth864, 4-nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 12083
IUPAC navn methyl-4-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-nitrobenzoate
Smeltepunkt 95 °C til 97 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1912198
Formel vægt 181.15
Procent renhed 99%