Få mere at vide
Methyl 4-(Methylthio)benzoat, TRC
Artikelnummer. 30483797
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30483797 1 g
1 options
Artikelnummer. 30483797 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3230151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(Methylthio)benzoate
CAS 3795-79-7
Molekylær formel C9 H10 O2 S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-3-5-8(12-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(SC)cc1
IUPAC navn Methyl 4-methylsulfanylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 182.24
Formel vægt 182.0402