Få mere at vide
Methyl 4-(Methylthio)benzoat, TRC
Artikelnummer. 30240899
Skift visning
Mængde:
2 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240899 5 g
30240601 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3230155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3795-79-7
Molekylær formel C9 H10 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 182.24
IUPAC navn Methyl 4-methylsulfanylbenzoat
SMIL COC(=O)c1ccc(SC)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(Methylthio)benzoate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-3-5-8(12-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Formel vægt 182.0402