Få mere at vide
Methyl 4-methylsalicylate, 98+%
Artikelnummer. 15402159
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402159 5 g 5g
15412159 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64793.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4670-56-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4670-56-8
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00020130
InChI nøgle UITFCFWKYAOJEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methylsalicylate, methyl-4-methylsalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, methyl ester, 4-methylsalicylic acid methyl ester, methyl-4-methyl salicylate, methyl m-cresotate, 2-hydroxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-4-methyl-benzoate, 2-hydroxy-4-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl methylsalicylate
PubChem CID 78400
IUPAC navn methyl-2-hydroxy-4-methylbenzoat
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-methylsalicylate
Smeltepunkt 27°C to 28°C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.147 g/mL
Kogepunkt 242°C (literature)
Brydningsindeks 1.537
Mængde 5 g
Beilstein 2690247
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof