Få mere at vide
Methyl-4-methoxysalicylat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10046393 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10046393 50 g Glasflaske 50g
10285890 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10046393 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174270500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5446-02-6
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00008424
InChI nøgle ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyle2-hydroxy-4-methoxybenzoate
IUPAC navn methyl-2-hydroxy-4-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-methoxysalicylate
Smeltepunkt 49 °C til 53 °C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H3(OH)CO2CH3
Mængde 50 g
Beilstein 10, 381
Formel vægt 182.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller