Få mere at vide
Methyl-4-methoxycarbonylbenzoylacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299603 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10299603 5 g Glasflaske 5g
10297710 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10299603 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325710050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 22027-52-7
Molekylær formel C13H14O5
Molekylvægt (g/mol) 250.25
MDL nummer MFCD00800637
InChI nøgle GFDCYWYWNSTMDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3864207
IUPAC navn methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Smeltepunkt 81 °C til 86 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Synonym methyl 4-3-methoxy-3-oxopropanoyl benzoate, methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-2-methoxycarbonyl-acetyl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-beta-oxobenzenepropanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid,4-methoxycarbonyl-a-oxo-, methyl ester, acmc-20efie, methyl 4-methoxycarbonyl benzoyl acetate, methyl4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-methoxycarbonylbenzoyl acetic acid methyl ester, methyl 3-4-methoxycarbonyl phenyl-3-oxopropanoate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: let opløselige i acetone, methanol
Formel vægt 236.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.