Få mere at vide
Methyl-4-methoxycarbonylbenzoylacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10297710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10297710 1 g Glasflaske 1g
10299603 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10297710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325710010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 22027-52-7
Molekylær formel C13H14O5
Molekylvægt (g/mol) 250.25
MDL nummer MFCD00800637
InChI nøgle GFDCYWYWNSTMDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3864207
IUPAC navn methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Smeltepunkt 81°C to 86°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym methyl 4-3-methoxy-3-oxopropanoyl benzoate, methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-2-methoxycarbonyl-acetyl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-beta-oxobenzenepropanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid,4-methoxycarbonyl-a-oxo-, methyl ester, acmc-20efie, methyl 4-methoxycarbonyl benzoyl acetate, methyl4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-methoxycarbonylbenzoyl acetic acid methyl ester, methyl 3-4-methoxycarbonyl phenyl-3-oxopropanoate
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acetone,methanol
Formel vægt 236.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.