Få mere at vide
Methyl-4-methoxybenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020588
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434324
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12598.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-98-2 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-98-2
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00008437
InChI nøgle DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl anisate, methyl p-anisate, methyl p-methoxybenzoate, 4-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl 4-anisate, p-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid methyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 8499
ChEBI CHEBI:86903
IUPAC navn methyl-4-methoxybenzoat
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-methoxybenzoate
Smeltepunkt 48°C to 51°C
Kogepunkt 244°C to 245°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
Beilstein 2208571
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-methoxybenzoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl 4-methoxybenzoate
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato