Få mere at vide
Methyl 4-methoxybenzoat, 98+%
Artikelnummer. 11444324
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444324 100 g 100g
11434324 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444324 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12598.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 121-98-2 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-98-2
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00008437
InChI nøgle DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl anisate, methyl p-anisate, methyl p-methoxybenzoate, 4-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl 4-anisate, p-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid methyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 8499
ChEBI CHEBI:86903
IUPAC navn methyl-4-methoxybenzoat
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-methoxybenzoate
Smeltepunkt 48 °C til 51 °C
Kogepunkt 244 °C til 245 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 100 g
Beilstein 2208571
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%