Få mere at vide
Methyl 4-iodosalicylate, 98%
Artikelnummer. 11421040
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421040 5 g 5g
11431040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25438.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18179-39-0 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18179-39-0
Molekylær formel C8H7IO3
Molekylvægt (g/mol) 278.045
MDL nummer MFCD06797864
InChI nøgle WUFUURSWOJROKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-iodosalicylate, 2-hydroxy-4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-hydroxy-4-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodosalicylate, methyl 4-iodosalicyclate, acmc-1c81e, methyl2-hydroxy-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-2-hydroxybenzoate, methyl-2-hydroxy-4-iodo-benzoate
PubChem CID 11380407
IUPAC navn methyl-2-hydroxy-4-iodbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)I)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-iodosalicylate
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light Sensitive
Formel vægt 278.05
Procent renhed 98%