Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-iodobenzoate |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 113 °C til 117 °C |
| Farve | Beige til Pink |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CO2CH3C6H4I |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 262.04 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl 4-iodobenzoate
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.