Få mere at vide
Methyl 4-iodobenzoate, 98%
Artikelnummer. p-7024526
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11433947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19342.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 619-44-3 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-44-3
Molekylær formel C8H7IO2
MDL nummer MFCD00016353
InChI nøgle DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
PubChem CID 69273
IUPAC navn methyl-4-iodbenzoat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-iodobenzoate
Smeltepunkt 114°C to 116°C
Mængde 10 g
Følsomhed Light sensitive
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Molekylvægt (g/mol) 262.046
Formel vægt 262.05
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-iodobenzoate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl 4-iodobenzoate