Få mere at vide
Methyl 4-iodobenzoat, 98%
Artikelnummer. 11453947
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Tamaño de la unidad
11453947 250 g 250g
11433947 10 g 10g
11443947 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11453947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19342.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 619-44-3 | C8H7IO2 | 262,046 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 619-44-3
Molekylær formel C8H7IO2
MDL nummer MFCD00016353
InChI nøgle DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
PubChem CID 69273
IUPAC navn methyl-4-iodbenzoat
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-iodobenzoate
Smeltepunkt 114 °C til 116 °C
Mængde 250 g
Følsomhed Lysfølsom
SMIL COC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 262.05
Formel vægt 262.05
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.