Få mere at vide
Methyl 4-iod-3-nitrobenzoat, 99%
Artikelnummer. 11447226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447226 5 g 5g
11457226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25544.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 89976-27-2 | C8H6INO4 | 307,043 g/mol
Methyl-4-iod-3-nitrobenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-4-iod-3-nitrobenzoat anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i DCM 10mg/0,5mL. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89976-27-2
Molekylær formel C8H6INO4
Molekylvægt (g/mol) 307.043
MDL nummer MFCD08064223
InChI nøgle SCMBIQRYVKITCY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 297884
IUPAC navn methyl-4-iod-3-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
Smeltepunkt 101°C to 104°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Synonym 4-iodo-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-iodo-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-nitro-, methyl ester, methyl4-iodo-3-nitrobenzoate, acmc-20af7x, methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate, 4-iodo-3-nitro benzoic methyl ester, 3-nitro-4-iodobenzoic acid methyl ester, 4-iodo-3-nitro-benzoic acid methyl ester
Opløselighedsinformation Soluble in DCM 10mg/0.5mL. Insoluble in water.
Formel vægt 307.05
Procent renhed 99%