Få mere at vide
Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate, 98%
Artikelnummer. 11431020
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431020 5 g 5g
11441020 25 g 25g
11451020 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431020 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25395.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5471-81-8 | C9H9IO2 | 276.073 g/mol
Methyl-4-iod-3-methylbenzoat anvendes i syntesen af nye colchicin-afledte nitratestere som immunsuppressive midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-4-iod-3-methylbenzoat anvendes i
syntesen af nye colchicin-afledte nitratestere som immunsuppressive midler.
Opløselighed Lidt opløseligt
i methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5471-81-8
Molekylær formel C9H9IO2
Molekylvægt (g/mol) 276.073
MDL nummer MFCD02683863
InChI nøgle HCSGWQGKCVQIRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 4-iodo-3-methyl-benzoate, 4-iodo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-methyl-, methyl ester, methyl4-iodo-3-methylbenzoate, acmc-1anqa, methyl 4-iodo-m-toluate, methyl 3methyl-4-iodobenzoate, methyl 3-methyl-4-iodobenzoate, 4-iodo-m-toluic acid, methyl ester
PubChem CID 231757
IUPAC navn methyl-4-iod-3-methylbenzoat
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in methanol.
Formel vægt 276.07
Procent renhed 98%