Få mere at vide
Methyl 4-iod-2-methoxybenzoat, 98+%
Artikelnummer. 15443287
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443287 5 g 5g
15453287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25529.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 148490-97-5 | C9H9IO3 | 292,072 g/mol
Mellem i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mellemliggende i organiske synteser.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra lys, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148490-97-5
Molekylær formel C9H9IO3
Molekylvægt (g/mol) 292.072
MDL nummer MFCD06797865
InChI nøgle MCNOTXROWOGSGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid,4-iodo-2-methoxy-, methyl ester, 4-iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-iodo-2-methoxy-benzoic acid methyl ester, pubchem4974, acmc-20adk9, methyl4-iodo-2-methoxybenzoate, methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, 2-methoxy-4-iodo-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 22619468
IUPAC navn methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)I)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate
Smeltepunkt 44 °C til 46 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 292.07
Procent renhed ≥98%