Få mere at vide
Methyl (4-hydroxymethyl)benzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475137
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475137 5 g 5g
11485137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22564.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6908-41-4 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6908-41-4
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00009984
InChI nøgle VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl benzoic acid methyl ester, methyl p-hydroxymethyl benzoate, acmc-209o5w, methyl p-hydroxymethylbenzoate, methyl-4-hydroxymethylbenzoate, p-methoxycarbonylbenzyl alcohol
PubChem CID 81325
IUPAC navn methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (4-hydroxymethyl)benzoate
Smeltepunkt 46°C to 52°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%