Få mere at vide
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
10 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10071711 10 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10071711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330840100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6908-41-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
Navn note 98%
CAS 6908-41-4
Smeltepunkt 45°C to 50°C
Farve Hvid
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H10O3
MDL nummer MFCD00009984
Mængde 10 g
Synonym methyl 4-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl benzoic acid methyl ester, methyl p-hydroxymethyl benzoate, acmc-209o5w, methyl p-hydroxymethylbenzoate, methyl-4-hydroxymethylbenzoate, p-methoxycarbonylbenzyl alcohol
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
InChI nøgle VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CO
IUPAC navn methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 166.18
PubChem CID 81325
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.