Få mere at vide
Methyl 4-hydroxybenzoate, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-hydroxybenzoate |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 125.0°C to 128.0°C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 298.6°C |
| Antændelsesrest | 0.1% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HOC6H4CO2CH3 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl 4-hydroxybenzoate
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur