Få mere at vide
Methyl 4-hydroxybenzoat, 99%
Artikelnummer. 10448860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10448860 500 g Plastflaske 500g
10051180 100 g Plastflaske -
10105683 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
13418348 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10448860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126965000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00 DKK
    745.65 DKK / 500g
    Spare 149.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-76-3
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002352
InChI nøgle LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC navn methyl-4-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-hydroxybenzoate
Navn note 99%
Smeltepunkt 125,0 °C til 128,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 298,6 °C
Antændelsesrest 0,1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4CO2CH3
Mængde 500 g
Beilstein 10,158
Merck Index 15,618
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,25% (25 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, acetone og ether, let opløselige i benzen og ccl4
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.