Få mere at vide
Methyl 4-hydroxybenzoate, 99%
Artikelnummer. p-7021803
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
Artikelnummer. 11402457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14289.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Methyl 4-hydroxybenzoat bruges som et anti-svampemiddel. Det bruges også som konserveringsmiddel i fødevarer, drikkevarer og kosmetik. Det virker som en hæmmer af væksten af skimmelsvampe og i mindre grad bakterier og som en vehikel til oftalmisk opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 4-hydroxybenzoat bruges som et anti-svampemiddel. Det bruges også som konserveringsmiddel i fødevarer, drikkevarer og kosmetik. Det virker som en hæmmer af væksten af skimmelsvampe og i mindre grad bakterier og som en vehikel til oftalmisk opløsning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-76-3
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002352
InChI nøgle LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC navn methyl-4-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
pH 5.8
Kogepunkt ∼280°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 250 g
Beilstein 509801
Merck Index 14,6107
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl 4-hydroxybenzoate