Få mere at vide
Methyl 4-hydroxybenzoat, 99%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Methyl 4-hydroxybenzoat bruges som et anti-svampemiddel. Det bruges også som konserveringsmiddel i fødevarer, drikkevarer og kosmetik. Det virker som en hæmmer af væksten af skimmelsvampe og i mindre grad bakterier og som en vehikel til oftalmisk opløsning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-hydroxybenzoate |
| Smeltepunkt | 125 °C til 128 °C |
| pH | 5.8 |
| Kogepunkt | ∼280 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 509801 |
| Merck Index | 14,6107 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 152.15 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl 4-hydroxybenzoate
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-hydroxybenzoate