Få mere at vide
Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoat, 98+%
Artikelnummer. 11464233
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464233 250 g 250g
11454233 50 g 50g
11444233 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10880.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 99-42-3 | C8H7NO5 | 197,146 g/mol
4-alkoxy-3-nitrobenzoesyrer blev opnået ved alkylering af methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoat med tilsvarende n-alkylbromider i 3-pentanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-alkoxy-3
-nitrobenzoesyrer blev opnået ved alkylering af methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoat med tilsvarende n-alkylbromider i 3-pentanon.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-42-3
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.146
MDL nummer MFCD00014695
InChI nøgle GNCWCTBHZCBXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 3-nitro-4-hydroxy toluate, aurora 6897, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-hydroxymethylbenzoate, acmc-209scn, 3-10-00-00378 beilstein handbook reference
PubChem CID 66835
IUPAC navn methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Smeltepunkt 73 °C til 77 °C
Mængde 250 g
Beilstein 2115197
Formel vægt 197.15
Procent renhed ≥98%