Få mere at vide
Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoat, 98+%
Beskrivelse
4-alkoxy-3-nitrobenzoesyrer blev opnået ved alkylering af methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoat med tilsvarende n-alkylbromider i 3-pentanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-nitrobenzoesyrer blev opnået ved alkylering af methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoat med tilsvarende n-alkylbromider i 3-pentanon.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate |
| Smeltepunkt | 73 °C til 77 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2115197 |
| Formel vægt | 197.15 |
| Procent renhed | ≥98% |