Få mere at vide
Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-Thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxylic Acid 1,1-Dioxide Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO5S2/c1-10-6(9(12)15-2)7(11)8-5(3-4-16-8)17(10,13)14/h3-4,11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 274.9922 |