Få mere at vide
Methyl 4-Formylbenzoate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15830441
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15830441 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15830441 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8184900100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1571-08-0
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Tæthed 1.2 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 264°C to 266°C/1013 hPa
Molekylær formel 4-(OHC)C6H4COOCH3
MDL nummer MFCD00006950
Mængde 100 g
Synonym Methyl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic acid methyl ester, Terephthalaldehydic acid methyl ester, Methyl 4-formylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Grad Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.