Få mere at vide
Methyl 4-formylbenzoat, 99%
Artikelnummer. 10246470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10246470 10 g Glasflaske 10g
10042830 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223750100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 1571-08-0 | C9H8O3 | 164,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1571-08-0
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00006950
InChI nøgle FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
PubChem CID 15294
IUPAC navn methyl-4-formylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-formylbenzoate
Navn note 99%
Smeltepunkt 57,0 °C til 64,0 °C
Farve Creme til hvid eller grøn
Kogepunkt 265,0 °C
Flammepunkt 144 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HCOC6H4CO2CH3
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 164.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker