Få mere at vide
Methyl-4-formylbenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441097
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441097 100 g 100g
11421097 5 g 5g
11431097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24091.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1571-08-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Methyl-4-formylbenzoat anvendes til fremstilling af dimethylterephthalat. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt og fluorescerende blegemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 4-formylbenzoat anvendes til fremstilling af dimethylterephthalat. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt og fluorescerende blegemiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1571-08-0
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00006950
InChI nøgle FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
PubChem CID 15294
IUPAC navn methyl-4-formylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-formylbenzoate
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Tæthed 1.2
Kogepunkt 264°C to 266°C
Flammepunkt 128°C (262°F)
Mængde 100 g
Beilstein 775895
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 164.16
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-formylbenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-formylbenzoate