Få mere at vide
Methyl 4-formylbenzoat, 98+%
Artikelnummer. 11431097
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431097 25 g 25g
11421097 5 g 5g
11441097 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24091.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 1571-08-0 | C9H8O3 | 164,16 g/mol
Methyl-4-formylbenzoat anvendes til fremstilling af dimethylterephthalat. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt og fluorescerende blegemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 4-formylbenzoat anvendes til fremstilling af dimethylterephthalat. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt og fluorescerende blegemiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1571-08-0
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00006950
InChI nøgle FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
PubChem CID 15294
IUPAC navn methyl-4-formylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-formylbenzoate
Smeltepunkt 59 °C til 63 °C
Tæthed 1.2
Kogepunkt 264 °C til 266 °C
Flammepunkt 128 °C (262 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 775895
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 164.16
Procent renhed ≥98%