Få mere at vide
Alfa Aesar™ Methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 96%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 181.19 |
| Procent renhed | 96% |