Få mere at vide
Methyl-4-formyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703843
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10703843 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10203672 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703843 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW06271DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 67858-47-3
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD01571196
InChI nøgle GXSZDESAIZEFGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, pubchem12439, methylformylmethylpyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-1-methyl-, methyl ester, 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2798349
IUPAC navn methyl-4-formyl-1-methylpyrrol-2-carboxylat
SMIL CN1C=C(C=C1C(=O)OC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 167.16
Procent renhed 95%