Få mere at vide
Methyl-4-formyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate |
| CAS min % | 95.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 167.16 |
| Procent renhed | 95% |