Få mere at vide
Methyl-4-formyl-1,2,5-trimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10787435
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10787435 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10394272 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10787435 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC22504CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175276-49-0
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.218
MDL nummer MFCD00203864
InChI nøgle NEDLMVCFWFSFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-1,2,5-trimethyl-, methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,4-formyl-1,2,5-trimethyl-,methyl ester
PubChem CID 2776538
IUPAC navn methyl-4-formyl-1,2,5-trimethylpyrrol-3-carboxylat
SMIL CC1=C(C(=C(N1C)C)C(=O)OC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-formyl-1, 2, 5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 195.22
Procent renhed 95%