Få mere at vide
Methyl 4-fluorophenylacetate, 98%
Artikelnummer. 15494927
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494927 5 g 5g
15404937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32236.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34837-84-8 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34837-84-8
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.167
MDL nummer MFCD00800608
InChI nøgle AJPPKGMEHMXPMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-4-fluorophenyl acetate, methyl 4-fluorophenylacetate, 4-fluorophenylacetic acid methyl ester, pubchem24389, acmc-209iaq, methyl-4-fluorphenylacetate, methyl-4-fluorophenylacetate, methyl 4-fluorophenyl-acetate, methyl 4-fluorophenyl acetate
PubChem CID 2733233
IUPAC navn methyl-2-(4-fluorphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-fluorophenylacetate
Mængde 5 g
Formel vægt 168.17
Procent renhed 98%