Få mere at vide
Methyl 4-fluorobenzoylacetate, 99%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-fluorobenzoylacetate |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.2200g/mL |
| Flammepunkt | >112°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | FC6H4COCH2CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.5200 to 1.522 |
| Mængde | 10 g |
| Show More |